Läs mer
Velp Scientifica™ Flockulatorer i JLT-serien
Produktkod. 11791164 Handla allt Velp Produkter
Change view
Modell:
JLT4 - med 4 positioner
JLT6 - med 6 positioner
Wattal:
11 W
19 W
Vikt (metrisk):
13 kg
17 kg
Bredd (metrisk):
645 mm
935 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Wattal Vikt (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11791164 JLT4 - med 4 positioner 11 W 13 kg 645 mm Varje
11701174 JLT6 - med 6 positioner 19 W 17 kg 935 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11791164 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F105A0108
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med flera blandare för att tillåta att standardvillkor uppfylls under analys, ett grundläggande krav för att få tillförlitliga och repeterbara resultat. Velp Scientifica™ flockulatorer i JLT-serien har digitalt valbara hastigheter.
  • Mikroprocessorstyrd drifttid för obevakad drift
  • Identisk hastighet och tid för alla resultat för jämförbara resultat
  • Pålitliga och repeterbara resultat från Velp omrörningskvalitet
  • Exakt hastighet från en elektroniskt styrd DC-växelmotor
  • LED-displayer med hög synlighet för hastighet och tid
  • Upplyst bakpanel för att förenkla provobservation
  • Omrörningsstavar justerbara i höjdled utan verktyg
  • Stark motståndskraft mot kemisk och mekanisk korrosion
  • Finns i 4- eller 6-lägesmodeller
Specifikationer
Hastighet 10 till 300 r/min
Spänning 100 till 240 V
Wattal 11 W
Höjd (metrisk) 347 mm
Bredd (metrisk) 645 mm
Frekvens 50/60 Hz
Material Epoxymålad metall
Modell JLT4 - med 4 positioner
Vikt (metrisk) 13 kg