Läs mer
JMS-17-2, MedChemExpress
Produktkod. 16457857
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16457857 5 mg
1 options
Produktkod. 16457857 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY123918
MedChemExpress JMS-17-2 is a potent and selective CX3CR1 antagonist with an IC50 of 0.32 nM. JMS-17-2 impairs metastatic seeding and colonization of breast cancer cells.
JMS-17-2 is a potent and selective CX3CR1 antagonist with an IC50 of 0.32 nM. JMS-17-2 impairs metastatic seeding and colonization of breast cancer cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JMS-17-2
CAS 1380392-05-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H26ClN3O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (59.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=CC=CN2C3=C(C=CC=C3)N1CCCN4CCC(C5=CC=C(Cl)C=C5)CC4
Molekylvikt (g/mol) 419.95
Formel vikt 419.95
Procent renhet 99.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death