Läs mer
JMV 2959, MedChemExpress
Produktkod. 16484096
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484096 25 mg -
16472638 5 mg 5mg
16460439 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16484096 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00433
MedChemExpress JMV 2959 is a growth hormone secretagogue receptor type 1a (GHS-R1a) antagonist with an IC50 of 32 nM.
JMV 2959 is a growth hormone secretagogue receptor type 1a (GHS-R1a) antagonist with an IC50 of 32 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JMV 2959
CAS 925238-89-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H32N6O2
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (49.15 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(N[C@@H](C1=NN=C(CCC2=CC=CC=C2)N1CC3=CC=C(OC)C=C3)CC4=CNC5=C4C=CC=C5)CN
Molekylvikt (g/mol) 508.61
Formel vikt 508.61
Procent renhet 99.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism