Läs mer
JNJ-17203212, MedChemExpress
Beskrivning
JNJ-17203212 is a selective, potent and competitive TRPV1 antagonist. JNJ-17203212 is developed for researching pain management, such as migraine.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JNJ-17203212 |
| CAS | 821768-06-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H15F6N5O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.48 mM) |
| LEDER | O=C(N1CCN(C2=NC=CC=C2C(F)(F)F)CC1)NC3=NC=C(C(F)(F)F)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.32 |
| Formel vikt | 419.32 |
| Visa mer |