Läs mer
Tocris Bioscience™ JNJ 303
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18043872
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18043872 50 mg
18014002 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18043872 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3899/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10805.00 SEK
    10217.55 SEK / 50mg
    Save 587.45 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Potent and selective IKs blocker
Potent IKs blocker (IC50 = 64 nM). Displays no effects on other cardiac channels; IC50 values are 3.3, >10, 11.1 and 12.6 μM for INa, ICa, Ito and IKr currents respectively. Prolongs QT and causes unprovoked torsades de pointes (TdP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 878489-28-2
Molekylformel C21H29ClN2O4S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JNJ 303
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 440.98
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 440.983