missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ JNJ 303
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18014002
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18014002 10 mg
18043872 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18014002 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3899/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective IKs blocker

Potent IKs blocker (IC50 = 64 nM). Displays no effects on other cardiac channels; IC50 values are 3.3, >10, 11.1 and 12.6 μM for INa, ICa, Ito and IKr currents respectively. Prolongs QT and causes unprovoked torsades de pointes (TdP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 878489-28-2
Molekylformel C21H29ClN2O4S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material JNJ 303
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 440.98
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 440.983
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.