missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

JNJ-31020028, MedChemExpress

Produktkod. 16406476
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16406476

Brand: Medchem Express HY14450100mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human; pIC50=8.22 rat); >100-fold selective versus human Y1/Y4/Y5 receptors.

JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human

Specifikationer

Kemiskt namn eller material JNJ-31020028
CAS 1094873-14-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H36FN5O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 21.5 mg/mL (38.01 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(N(CC)CC)C(N1CCN(C2=CC=C(NC(C3=C(C4=CC=CN=C4)C=CC=C3)=O)C=C2F)CC1)C5=CC=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 565.68
Formel vikt 565.68
Procent renhet 96.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.