Läs mer
JNJ-31020028, MedChemExpress
Produktkod. 16458677
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16458677 5 mg -
16426078 10 mg 10mg
16412217 50 mg -
16406476 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16458677 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14450
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human; pIC50=8.22 rat); >100-fold selective versus human Y1/Y4/Y5 receptors.
JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JNJ-31020028
CAS 1094873-14-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H36FN5O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 21.5 mg/mL (38.01 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(N(CC)CC)C(N1CCN(C2=CC=C(NC(C3=C(C4=CC=CN=C4)C=CC=C3)=O)C=C2F)CC1)C5=CC=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 565.68
Formel vikt 565.68
Procent renhet 96.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation