Läs mer
JNJ-31020028, MedChemExpress
Produktkod. p-200097944
Encompass_Preferred
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. 16406476
Brand: Medchem Express HY14450100mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human; pIC50=8.22 rat); >100-fold selective versus human Y1/Y4/Y5 receptors.
JNJ-31020028 is a selective brain penetrant antagonist of neuropeptide Y2 receptor with high affinity (pIC50=8.07, human
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JNJ-31020028
CAS 1094873-14-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H36FN5O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 21.5 mg/mL (38.01 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(N(CC)CC)C(N1CCN(C2=CC=C(NC(C3=C(C4=CC=CN=C4)C=CC=C3)=O)C=C2F)CC1)C5=CC=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 565.68
Formel vikt 565.68
Procent renhet 96.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.