Läs mer
JNJ-38877605, MedChemExpress
Beskrivning
JNJ-38877605 is an ATP-competitive inhibitor of c-Met with IC50 of 4 nM, 600-fold selective for c-Met than 200 other tyrosine and serine-threonine kinases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JNJ-38877605 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 943540-75-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H13F2N7 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.50 mM) |
| LEDER | FC(F)(C1=NN=C2C=CC(C3=CN(C)N=C3)=NN21)C4=CC5=C(N=CC=C5)C=C4 |
| Visa mer |