missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

JNJ-38877605, MedChemExpress

Produktkod. p-200101750
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16493997

Brand: Medchem Express HY50683

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress JNJ-38877605 is an ATP-competitive inhibitor of c-Met with IC50 of 4 nM, 600-fold selective for c-Met than 200 other tyrosine and serine-threonine kinases.

JNJ-38877605 is an ATP-competitive inhibitor of c-Met with IC50 of 4 nM, 600-fold selective for c-Met than 200 other tyrosine and serine-threonine kinases.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material JNJ-38877605
Fysisk form Solid
CAS 943540-75-8
Färg Light Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H13F2N7
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.50 mM)
LEDER FC(F)(C1=NN=C2C=CC(C3=CN(C)N=C3)=NN21)C4=CC5=C(N=CC=C5)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 377.35
Formel vikt 377.35
Procent renhet 95.18%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.