Läs mer
JNJ-38877618, MedChemExpress
Beskrivning
JNJ-38877618 is a potent, highly selective, orally bioavailable Met kinase inhibitor with IC50s of 2 and 3 nM for wild type and mutant Met, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JNJ-38877618 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 943540-74-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H12F2N6 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (13.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(C1=CC=C2N=CC=CC2=C1)(F)C3=NN=C4C=CC(C5=CC=NC=C5)=NN43 |
| Visa mer |