Läs mer
JNJ-39758979, MedChemExpress
Produktkod. p-200096391
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 16466017
Brand: Medchem Express HY101189
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress JNJ-39758979 is a selective, orally active, and high-affinity histamine H4 receptor antagonist with Kis of 12.5, 5.3, and 25 nM for human, mouse, and monkey histamine H4 receptor, respectively. JNJ-39758979 functionally antagonizes histamine-induced cAMP inhibition with a pA2 of 7.9 in transfected cells. JNJ-39758979 shows good anti-inflammatory and antipruritic activity.
JNJ-39758979 is a selective, orally active, and high-affinity histamine H4 receptor antagonist with Kis of 12.5, 5.3, and 25 nM for human, mouse, and monkey histamine H4 receptor, respectively. JNJ-39758979 functionally antagonizes histamine-induced cAMP inhibition with a pA2 of 7.9 in transfected cells. JNJ-39758979 shows good anti-inflammatory and antipruritic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JNJ-39758979
Fysisk form Solid
CAS 1046447-90-8
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H19N5
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (150.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC(C(C)C)=CC(N2C[C@H](N)CC2)=N1
Molekylvikt (g/mol) 221.3
Formel vikt 221.3
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.