Läs mer
JNJ 39758979 TFA Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(3R)-3-Amino-1-pyrrolidinyl]-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinamine |
| Molekylformel | C11H19N5 . xC2HF3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-[(3R)-3-Amino-1-pyrrolidinyl]-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinamine; |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19N5.C2HF3O2/c1-7(2)9-5-10(15-11(13)14-9)16-4-3-8(12)6-16;3-2(4,5)1(6)7/h5,7-8H,3-4,6,12H2,1-2H3,(H2,13,14,15);(H,6,7)/t8-;/m1./s1 |
| LEDER | NC1=NC(C(C)C)=CC(N2C[C@H](N)CC2)=N1.O=C(C(F)(F)F)O |
| IUPAC-namn | (R)-4-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-6-isopropylpyrimidin-2-amine 2,2,2-trifluoroacetate |
| Formel vikt | g/mol |
| Procent renhet | >95% (HPLC) |