missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

JNJ-40411813, MedChemExpress

Produktkod. 16409347
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16409347

Brand: Medchem Express HY15748

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress JNJ-40411813 (ADX-71149) is a novel positive allosteric modulator of the metabotropic Glutamate 2 receptor (mGlu2R) with EC50 of 147 nM.

JNJ-40411813 (ADX-71149) is a novel positive allosteric modulator of the metabotropic Glutamate 2 receptor (mGlu2R) with EC50 of 147 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material JNJ-40411813
CAS 1127498-03-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H25ClN2O
Kvantitet 5 mg
Synonym ADX-71149
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (72.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(Cl)=C(N2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C=CN1CCCC
Molekylvikt (g/mol) 344.88
Formel vikt 344.88
Procent renhet 98.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.