Läs mer
JNJ-40411813, MedChemExpress
Beskrivning
JNJ-40411813 (ADX-71149) is a novel positive allosteric modulator of the metabotropic Glutamate 2 receptor (mGlu2R) with EC50 of 147 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JNJ-40411813 |
| CAS | 1127498-03-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H25ClN2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | ADX-71149 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (72.49 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(Cl)=C(N2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C=CN1CCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.88 |
| Visa mer |