Läs mer
JNJ-40411813, MedChemExpress
Produktkod. p-200100981
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 16409347
Brand: Medchem Express HY15748
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress JNJ-40411813 (ADX-71149) is a novel positive allosteric modulator of the metabotropic Glutamate 2 receptor (mGlu2R) with EC50 of 147 nM.
JNJ-40411813 (ADX-71149) is a novel positive allosteric modulator of the metabotropic Glutamate 2 receptor (mGlu2R) with EC50 of 147 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JNJ-40411813
CAS 1127498-03-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H25ClN2O
Kvantitet 5 mg
Synonym ADX-71149
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (72.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(Cl)=C(N2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C=CN1CCCC
Molekylvikt (g/mol) 344.88
Formel vikt 344.88
Procent renhet 98.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.