Läs mer
JNJ-42041935, MedChemExpress
Produktkod. 16485378
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485378 10 mg 10mg
16478097 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16485378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12832
MedChemExpress JNJ-42041935 is a potent, competitive and selective inhibitor of prolyl hydroxylase PHD; inhibits PHD1, PHD2, and PHD3 with pKi values of 7.91±0.04, 7.29 ±0.05, and 7.65±0.09, respectively.
JNJ-42041935 is a potent, competitive and selective inhibitor of prolyl hydroxylase PHD
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JNJ-42041935
CAS 1193383-09-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H6ClF3N4O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (103.85 mM)
LEDER OC(C(C=N1)=CN1C2=NC3=CC(Cl)=C(OC(F)(F)F)C=C3N2)=O
Molekylvikt (g/mol) 346.65
Formel vikt 346.65
Procent renhet 98.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation