missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
JNJ 42041935, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JNJ 42041935 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6ClF3N4O3/c13-6-1-7-8(2-9(6)23-12(14,15)16)19-11(18-7)20-4-5(3-17-20)10(21)22/h1-4H,(H,18,19)(H,21,22) |
| Formel vikt | 346.0081 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?