Läs mer
JNJ-42153605, MedChemExpress
Produktkod. 16489947
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489947 5 mg 5mg
16477468 10 mg -
16447436 100 mg -
16423497 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16489947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18162
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress JNJ-42153605 is a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate 2 (mGlu2) receptor with an EC50 of 17 nM.
JNJ-42153605 is a positive allosteric modulator of the metabotropic glutamate 2 (mGlu2) receptor with an EC50 of 17 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JNJ-42153605
CAS 1254977-87-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H23F3N4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (41.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C1=C(N2CCC(C3=CC=CC=C3)CC2)C=CN4C1=NN=C4CC5CC5)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 400.44
Formel vikt 400.44
Procent renhet 99.24%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation