Läs mer
JNJ-42165279, MedChemExpress
Beskrivning
JNJ-42165279 is a FAAH inhibitor with IC50 of 70 ± 8 nM and 313 ± 28 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JNJ-42165279 |
| CAS | 1346528-50-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17ClF2N4O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.43 mM) |
| LEDER | O=C(N1CCN(CC2=CC=C(OC(F)(F)O3)C3=C2)CC1)NC4=C(Cl)C=CN=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.8 |
| Formel vikt | 410.8 |
| Visa mer |