Läs mer
JNJ-46778212, MedChemExpress
Produktkod. 16467808
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16467808 10 mg -
16453656 25 mg 25mg
16423767 50 mg -
16407646 100 mg -
16400278 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16467808 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19559
MedChemExpress JNJ-46778212 (VU 0409551) is an mGlu5 positive allosteric modulator with an EC50 of 260 nM.
JNJ-46778212 (VU 0409551) is an mGlu5 positive allosteric modulator with an EC50 of 260 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JNJ-46778212
CAS 1363281-27-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H17FN2O3
Kvantitet 10 mg
Synonym VU 0409551
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (354.75 mM)
LEDER O=C(N1CCC2=C(OC(COC3=CC=CC=C3)=N2)C1)C4=CC=C(F)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 352.36
Formel vikt 352.36
Procent renhet 99.46%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration