Läs mer
JNJ-5207852, MedChemExpress
Beskrivning
JNJ-5207852 is a selective and potent histamine H3 receptor (H3R) antagonist, with pKis of 8.9, 9.24 for rat and human H3R, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JNJ-5207852 |
| CAS | 398473-34-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H32N2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 77.5 mg/mL (244.88 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N1(CCCOC2=CC=C(CN3CCCCC3)C=C2)CCCCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.48 |
| Formel vikt | 316.48 |
| Visa mer |