missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

JNJ-61432059, MedChemExpress

Produktkod. 16470827
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16470827 50 mg
16437237 5 mg
16405386 100 mg
16404528 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16470827 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111751

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress JNJ-61432059 is an oral active and selective negative modulator of AMPAR associated with trans-membrane AMPAR regulatory protein (TARP) γ-8, with a pIC50 of 9.7 for GluA1/γ-8. Exhibits time- and dose-dependent AMPAR/γ-8 receptor occupancy in mouse hippocampus, resulting in robust seizure protection in corneal kindling and pentylenetetrazole (PTZ) anticonvulsant models.

JNJ-61432059 is an oral active and selective negative modulator of AMPAR associated with trans-membrane AMPAR regulatory protein (TARP) γ-8, with a pIC50 of 9.7 for GluA1/γ-8. Exhibits time- and dose-dependent AMPAR/γ-8 receptor occupancy in mouse hippocampus, resulting in robust seizure protection in corneal kindling and pentylenetetrazole (PTZ) anticonvulsant models.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material JNJ-61432059
CAS 2035814-50-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H22FN5O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (112.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1CCN(C2=NC=CC3=C(C4=CC=C(NC(C5)=O)C5=C4)C(C6=CC=C(F)C=C6)=NN32)CC1
Molekylvikt (g/mol) 443.47
Formel vikt 443.47
Procent renhet 98.75%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.