missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
JNJ-632, MedChemExpress
Beskrivning
JNJ-632 is a hepatitis B virus (HBV) capsid assembly modulator (CAM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JNJ-632 |
| CAS | 1572510-42-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H19FN2O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (330.32 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(F)C(C)=C1)C2=CC=CC(S(=O)(N[C@@H]3COCC3)=O)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.42 |
| Formel vikt | 378.42 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?