Läs mer
JNJ-63533054, MedChemExpress
Beskrivning
JNJ-63533054 is a potent, selective and orally active GPR139 agonist with an EC50 of 16 nM for human GPR139 (hGPR139). JNJ-63533054 shows selective for GPR139 over other GPCRs, ion channels, and transporters. JNJ-63533054 can cross the blood-brain barrier (BBB).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JNJ-63533054 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1802326-66-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17ClN2O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (157.84 mM) |
| LEDER | O=C(NCC(N[C@H](C1=CC=CC=C1)C)=O)C2=CC=CC(Cl)=C2 |
| Visa mer |