Läs mer
JNJ-7706621, MedChemExpress
Produktkod. 16473818
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16473818 10 mg -
16464866 100 mg -
16456547 5 mg -
16450197 50 mg 50mg
16420086 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16473818 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10329
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress JNJ-7706621 is a potent aurora kinase inhibitor, and also inhibits CDK1 and CDK2, with IC50s of 9 nM, 3 nM, 11 nM, and 15 nM for CDK1, CDK2, aurora-A and aurora-B, respectively.
JNJ-7706621 is a potent aurora kinase inhibitor, and also inhibits CDK1 and CDK2, with IC50s of 9 nM, 3 nM, 11 nM, and 15 nM for CDK1, CDK2, aurora-A and aurora-B, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JNJ-7706621
CAS 443797-96-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H12F2N6O3S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (316.97 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(NC2=NN(C(C3=C(F)C=CC=C3F)=O)C(N)=N2)C=C1)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 394.36
Formel vikt 394.36
Procent renhet 98.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease