missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ JNJ 7777120

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Beskrivning
JNJ 7777120 is a histamine H4 receptor antagonist; displays high affinity (Ki = 4.5 nM) and is >1000-fold selective for H4 over other histamine receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(5-Chloro-1H-indol-2-yl)carbonyl]-4-methylpiperazine |
| CAS | 459168-41-3 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C14H16ClN3O |
| Formel vikt | Observed MW: 277.75 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering