Läs mer
JNJ-7777120, MedChemExpress
Beskrivning
JNJ-7777120 is a selective H4R antagonist with Ki of 4 ±1 nM, exhibits >1000-fold selectivity over the other histamin receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JNJ-7777120 |
| CAS | 459168-41-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H16ClN3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (180.02 mM) |
| LEDER | O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(Cl)=C2)N3CCN(C)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.75 |
| Formel vikt | 277.75 |
| Visa mer |