Läs mer
Tocris Bioscience™ JNJ DGAT2-A
DGAT2 inhibitor
Brand: Tocris Bioscience™ 5853/10
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
JNJ DGAT2-A is a DGAT2 inhibitor (IC50 = 140 nM). Exhibits >70-fold selectivity for DGAT2 over DGAT1 and MGAT2.Specifikationer
| 3-Bromo-4-[2-fluoro-4-[[4-oxo-2-[[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amino]-1,3-thiazol-5-(4H)ylidene]methyl]phenoxy]benzonitrile | |
| 1962931-71-0 | |
| 10 mg |