Läs mer
Tocris Bioscience™ JNJ DGAT2-A
Beskrivning
JNJ DGAT2-A is a DGAT2 inhibitor (IC50 = 140 nM). Exhibits >70-fold selectivity for DGAT2 over DGAT1 and MGAT2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-[2-fluoro-4-[[4-oxo-2-[[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amino]-1,3-thiazol-5-(4H)ylidene]methyl]phenoxy]benzonitrile |
| CAS | 1962931-71-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Diacylglycerol O-Acyltransferase (DGAT) Inhibitors |
| Molekylformel | C24H16BrFN4O2S |
| Formel vikt | 523.38 |