Läs mer
JNJ0966, MedChemExpress
Produktkod. 16470999
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470999 1 mg 1mg
16466577 5 mg -
16452876 25 mg -
16444886 100 mg -
16430227 50 mg -
16403858 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16470999 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103482
MedChemExpress JNJ0966 is a highly selective MMP-9 zymogen inhibitor with an IC50 of 440 nM.
JNJ0966 is a highly selective MMP-9 zymogen inhibitor with an IC50 of 440 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JNJ0966
CAS 315705-75-0
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H16N4O2S2
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (277.43 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(C2=CSC(NC3=C(OC)C=CC=C3)=N2)SC(NC(C)=O)=N1
Molekylvikt (g/mol) 360.45
Formel vikt 360.45
Procent renhet 99.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease