Läs mer
JNJ16259685, MedChemExpress
Beskrivning
JNJ16259685 is a selective antagonist of mGlu1 receptor, and inhibits the synaptic activation of mGlu1 in a concentration-dependent manner with IC50 of 19 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JNJ16259685 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 409345-29-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23NO3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (307.31 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C2N=C3C(CCCO3)=CC2=C1)[C@H]4CC[C@@H](OC)CC4 |
| Visa mer |