Läs mer
JNK-IN-7, MedChemExpress
Beskrivning
JNK-IN-7 is a potent JNK inhibitor with IC50 of 1.5, 2 and 0.7 nM for JNK1, JNK2 and JNK3, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JNK-IN-7 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1408064-71-0 |
| Färg | Gray |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H27N7O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | JNK inhibitor |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (67.53 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |