missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

JNK-IN-8, MedChemExpress

Produktkod. 16495638
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16495638 10 mg
16481807 50 mg
16458337 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16495638 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13319

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress JNK-IN-8 (JNK Inhibitor XVI) is a potent JNK inhibitor with IC50s of 4.7 nM, 18.7 nM, and 1 nM for JNK1, JNK2, and JNK3, respectively.

JNK-IN-8 (JNK Inhibitor XVI) is a potent JNK inhibitor with IC50s of 4.7 nM, 18.7 nM, and 1 nM for JNK1, JNK2, and JNK3, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material JNK-IN-8
Fysisk form Solid
CAS 1410880-22-6
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H29N7O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym JNK Inhibitor XVI
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (68.95 mM)
LEDER CC1=CC(NC(C2=CC=CC(NC(/C=C/CN(C)C)=O)=C2)=O)=CC=C1NC3=NC=CC(C4=CN=CC=C4)=N3
Molekylvikt (g/mol) 507.59
Formel vikt 507.59
Procent renhet 99.59%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.