Läs mer
JNK Inhibitor VIII, MedChemExpress
Produktkod. 16456847
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16456847 5 mg -
16451089 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16456847 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107598
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress JNK Inhibitor VIII (TCS JNK 6o) is a c-Jun N-terminal kinases (JNK-1, -2, and -3) inhibitor with Ki values of 2 nM, 4 nM, 52 nM, respectively, and has IC50 values of 45 nM and 160 nM for JNK-1 and -2, respectively.
JNK Inhibitor VIII (TCS JNK 6o) is a c-Jun N-terminal kinases (JNK-1, -2, and -3) inhibitor with Ki values of 2 nM, 4 nM, 52 nM, respectively, and has IC50 values of 45 nM and 160 nM for JNK-1 and -2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JNK Inhibitor VIII
CAS 894804-07-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H20N4O4
Kvantitet 5 mg
Synonym TCS JNK 6o
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (701.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=C(N=C(NC(CC2=C(C=CC(OC)=C2)OC)=O)C=C1N)OCC
Molekylvikt (g/mol) 356.38
Formel vikt 356.38
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease