Beskrivning
JNK2 Polyclonal specifically detects JNK2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | JNK2 |
| Användningsområden | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at 4C in the dark. |
| Produkttyp | Antibody |
| Isotyp | IgG |
| Produktlinje | Novus |