Läs mer
Cole-Parmer™ John Guest™ Armbågsbeslag
Produktkod. 11780249
:
1/2 tum.
Produktkod. 11780249
Brand: Cole-Parmer™ 3400616
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb-frånkopplingsbekvämlighet för en mängd olika slangmaterial inklusive mjuka metaller
  • Möta NSF och FDA-efterlevnad för livsmedelsklassade tillämpningar.
  • En enkel koppling ger säkra anslutningar och snabb urkoppling.
  • Du behöver inte köpa två passande halvor.
  • Tryck helt enkelt slangen förbi O-ringen till det interna slangstoppet.
  • Ståltänder på spännhylsens greppslang för läckagesäkra anslutningar.
  • För att koppla loss, tryck spännhylsan mot monteringskroppen för att frigöra ståltänderna, slangen glider rakt ut.
  • Beslag fungerar med halvstyv plast (polypropen, polyeten, nylon) och mjuk metall (mässing, koppar, mjukt stål) rör.
  • För att ansluta flexibel slang som t.ex Tygon eller silikon, beställ mjuka rörstöd.
Specifikationer
Beskrivning Push-to-Connect
Material Acetal
Min. Driftstemperatur (engelska) Luft: -14 °F, Vatten: 33 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) Luft: -25 °C, Vatten: 0 °C
Förpackningsmängd 10/Pk.
Steriliseringsmetod Autoklav eller etylenoxid
Material (tätning) Nitril
Maximalt tryck 150 psi för luft, 250 psi för vatten
Vakuumnivå 762 mm HG
Max. Driftstemperatur (engelska) Luft: 167 °F, Vatten: 140 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) Luft: 75 °C, Vatten: 60 °C
Produkttyp Armbåge, 1/2 tum OD