Läs mer
Emma Safety Footwear Jordan S1P Denimsko
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- S1P-Skyddssko med sulplatta för torrt arbete
- Metallfri
- Jordan är en gatuinspirerad säkerhetsstövel. Dess unika häldesign är mycket stödjande och idealisk för att klättra på pallar, stegar och in och ut ur lastbilshytter - även när den är våt.
- Den skyddande innersulan skyddar mot vassa föremål som spikar och skärvor av metall.
- Denna sneaker med tåhätta i glasfiber, är färdig med robust denim. DenimX snören med en historia. Tillverkad av återvunna jeans för våra runda skyddsskor.
- Branscher:
- Logistik& transport
- Elektronik
- Tillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Blått |
| För användning med (applikation) | Logistik och transport, Elektronik, Tillverkning |
| Spetsmaterial | Denim |
| Liner material | Hydro-Tec Antibakteriell |
| Material | Denim, Nubuck |
| Storlek | 39 |
| Färdig | Extra bred bredd |
| Ankel stil | Hög |
| Visa mer |