Läs mer
Josamycin, MedChemExpress
Beskrivning
Josamycin (EN-141) is a macrolide antibiotic exhibiting antimicrobial activity against a wide spectrum of pathogens, such as bacteria. The dissociation constant Kd from ribosome for Josamycin is 5.5 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Josamycin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 16846-24-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C42H69NO15 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | EN-141 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 41.67 mg/mL (50.33 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (10.06 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with HCl) |
| Visa mer |