Läs mer
Josamycin Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(2S,3S,4R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[((4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-4-acetyloxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-10-propanoyloxy-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl)oxy]-4-(dimethylamino)-5-hydroxy-2-methyloxan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2,4-dimeth |
| CAS | 40922-77-8 |
| Molekylformel | C45 H73 N O16 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Josamycin propionate, 10-Propionyljosamycin, 9-Propionyljosamycin, Josamy, Josamycin Propionate, Josaxin |
| InChI formel | InChI=1S/C45H73NO16/c1-13-34(49)59-32-18-16-14-15-17-27(5)55-36(51)23-33(58-30(8)48)42(54-12)41(31(19-20-47)22-26(32)4)62-44-39(52)38(46(10)11)40(28(6)57-44)61-37-24-45(9,53)43(29(7)56-37)60-35(50)21-25(2)3/h14-16,18,20,25-29,31-33,37-44,52-53H,13,17,19,2 |
| LEDER | CCC(=O)O[C@H]1\C=C\C=C\C[C@@H](C)OC(=O)C[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@H]1C |
| IUPAC-namn | [(2S,3S,4R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-4-acetyloxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-10-propanoyloxy-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl]oxy]-4-(dimethylamino)-5-hydroxy-2-methyloxan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2,4-dimeth |
| Molekylvikt (g/mol) | 884.058 |
| Formel vikt | 883.493 |