Läs mer
Tocris Bioscience™ JPS016NC
Beskrivning
JPS016NC is the negative control for JPS036 (Cat. No. 8085).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,4S)-1-((S)-2-(2-((9-(2-((4-((2-Aminophenyl)carbamoyl)phenyl)amino)-2-oxoethoxy)nonyl)oxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 3031358-94-5 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Mål | Active Degrader Negative Controls |
| Molekylformel | C48H63N7O8S |
| Renhet | 0.97 |