Läs mer
(+)-JQ1 PA, MedChemExpress
Produktkod. 16477417
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477417 5 mg -
16463206 25 mg -
16440997 50 mg 50mg
16434708 10 mg -
16415536 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16477417 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112789
MedChemExpress (+)-JQ1 PA is a derivative of the Bromodomain and extra-terminal (BET) inhibitor JQ1, with an IC50 of 10.4 nM.
(+)-JQ1 PA is a derivative of the Bromodomain and extra-terminal (BET) inhibitor JQ1, with an IC50 of 10.4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-JQ1 PA
Fysisk form Solid
CAS 2115701-93-2
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H20ClN5OS
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation Ethanol : 50 mg/mL (114.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC#C)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
Molekylvikt (g/mol) 437.95
Formel vikt 437.95
Procent renhet 98.87%