Läs mer
Tocris Bioscience™ (+)-JQ1
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001609
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30001609 10 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001609 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4499/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4640.00 SEK
    4385.85 SEK / 10mg
    Save 254.15 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent and selective BET bromodomain inhibitor; cell permeable
(+)-JQ1 is a potent, high affinity, selective BET bromodomain inhibitor (IC50 values are 17.7, 32.6, 76.9 and 12942 nM for BRD2 (N-terminal (N)), BRD4 (C-terminal (C)), BRD4 (N) and CREBBP respectively; Kd values are 49, 59.5, 82, 90.1, 128 and 190 nM for BRD4 (N), BRD3 (N), BRD3 (C), BRD4 (C), BRD2 (N) and BRDT (N) respectively). (+)-JQ1 induces squamous differentiation in NUT midline carcinoma (NMC) cell lines and inhibits tumor growth in NMC xenograft models in vivo. (+)-JQ1 inhibits proliferation and induces autophagy in bladder cancer cells in vitro and in vivo. It also suppresses MYC gene expression and inhibits proliferation of lymphoma and leukemia cell lines. In human pulmonary microvasular endothelial cells (HPMEC), NF-κB activation, IL-6 and IL-8 expression and proliferation are inhibited by (+)-JQ1. The compound also inhibits transcription of ACE2 and TMPRSS2 genes in mouse lung tissue and prevents infection by SARS-CoV-2. In germ cells from male mice, (+)-JQ1 exhibits reversible contraceptive effects. (+)-JQ1 inhibits the BRD4-JUN-CCL2 axis in pancreatic cancer cells and improves survival by reducing macrophage recruitment.
Inactive Analog also available.
Carboxylic acid-functionalized (Cat. No. 6588) and click-activated (alkyne) (Cat. No. 6589) versions for PROTAC development also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-JQ1
CAS 1268524-70-4
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C23H25ClN4O2S
Formel vikt 456.99
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 456.989