missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ JQAD1

Beskrivning
JQAD1 is a potent and selective histone acetyltransferase EP300 degrader (PROTAC™; DC50 ≤ 31.6 nM); comprises an EP300 inhibitor, A485 (Cat.No. 6387), joined by a linker to a cereblon E3 ligase ligand. JQAD1 brings about degradation of EP300 in neuroblastoma cell lines in a proteasome-dependent manner. JQAD1 suppresses both H3K27ac and EP300 expression levels and induces apoptosis. JQAD1 suppresses tumors growth in NSG mice xenografted with Kelly cells. CRC and MYCN genes are downregulated in tumors treated with JQAD1. JQAD1 exhibits no significant effect on coactivator CBP at concentrations inducing EP300 degradation. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)amino)-N-((R)-3 '-(2-((4-fluorobenzyl)(-1,1,1-trifluoropropan-2-yl)amino)-2-oxoethyl)-2 ',4 '-dioxo-2,3-dihydrospiro[indene-1,5 '-oxazolidin]-5-yl)dodecanamide |
| CAS | 2417097-18-6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Active Degraders |
| Molekylformel | C48H52F4N6O9 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?