Läs mer
JR-AB2-011, MedChemExpress
Beskrivning
JR-AB2-011 is a selective mTORC2 inhibitor with an IC50 value of 0.36 μM. JR-AB2-011 inhibits mTORC2 activity by blocking Rictor-mTOR association (Ki: 0.19 μM). JR-AB2-011 has anti-glioblastoma multiforme (GBM) properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JR-AB2-011 |
| CAS | 2411853-34-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H14Cl2FN3OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (156.92 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C=C(NC(N2/C(SC(C)C2)=N/C3=CC=C(F)C=C3)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.28 |
| Formel vikt | 398.28 |
| Visa mer |