Läs mer
JSH-150, MedChemExpress
Produktkod. 16482698
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482698 5 mg -
16450489 10 mg 10mg
16424136 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16482698 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYX0150
MedChemExpress JSH-150 is a highly selective and potent CDK9 inhibitor with an IC50 of 1 nM.
JSH-150 is a highly selective and potent CDK9 inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JSH-150
CAS 2247481-21-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H33ClN6O2S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (197.99 mM; Need ultrasonic)
LEDER COCCN[C@@H]1CC[C@@H](NC2=NC=C(Cl)C(C3=CSC(NCC4(C#N)CCOCC4)=N3)=C2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 505.08
Formel vikt 505.08
Procent renhet 95.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease