missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

JSH-23, MedChemExpress

Produktkod. 16455948
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16455948 10 mg
16448577 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16455948 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13982

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress JSH-23 is an NF-κB inhibitor which inhibits NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 7.1 μM in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated macrophages RAW 264.7. JSH-23 inhibits nuclear translocation of NF-κB p65 without affecting IκBα degradation.

JSH-23 is an NF-κB inhibitor which inhibits NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 7.1 μM in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated macrophages RAW 264.7. JSH-23 inhibits nuclear translocation of NF-κB p65 without affecting IκBα degradation.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material JSH-23
Fysisk form Solid
CAS 749886-87-1
Färg Purple
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H20N2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 56 mg/mL (233.00 mM)
LEDER NC1=CC(C)=CC=C1NCCCC2=CC=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 240.34
Formel vikt 240.34
Procent renhet 99.11%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.