Läs mer
Avantor™ J.T. Baker™ Filtreringskolonner med frits, Bakerbond spe™
Produktkod. 10686631 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kolumnkapacitet (metrisk):
3 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10686631
Brand: Avantor™ 712103
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tomma filtrerings-SPE-kolonner packade med dubbla 20 μm frits . För användning med spe-12G och spe-24G glaskolonnprocessorer.
Specifikationer
Kolumnkapacitet (metrisk) 3 mL
Typ Extraktionskolonn i fast fas
Kvantitet Pk. av 50