Läs mer
JT010, MedChemExpress
Produktkod. 16487127
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487127 5 mg 5mg
16474408 10 mg -
16433066 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16487127 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111132
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress JT010 is a potent agonist of TRPA1 with an EC50 of 0.65 nM.
JT010 is a potent agonist of TRPA1 with an EC50 of 0.65 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JT010
CAS 917562-33-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H19ClN2O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (281.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(C1=NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=CS1)CCCOC)CCl
Molekylvikt (g/mol) 354.85
Formel vikt 354.85
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death